Tlačiť
Phenylacetylene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A12139.14 A12139.22 A12139.36
A12139.14EA 48.13 EUR
A12139.14 A12139.22 A12139.36
Phenylacetylene ≥98%
Phenylacetylene
Purity: 98+% CAS No.: 536-74-3 Molecular Formula: C8H6 Formula Weight: 102.14 Flash Point: 27°(81°F) Refractive Index: 1.5480 Melting Point: -45° Boiling Point: 142-144° Beilstein Reference: 605461 Merck Reference: 14,3861 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00008570
Vzorec: C₈H₆
Mw: 102.14
Teplota varu: 142…144 °C
Teplota tavenia: –45 °C
Hustota: 0.930
Teplota vzplanutia: 27 °C (81 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008570
Číslo CAS: 536-74-3
EINECS: 208-645-1
OSN: 3295
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03892