Tlačiť
1-Fluoro-4-ethynylbenzene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Ethynyl-4-fluorobenzene, (4-Fluorophenyl)acetylene, (4-Fluorophenyl)ethyne
371370010 371370050
ACRO371370010EA 77.31 EUR
ACRO371370010 ACRO371370050
1-Fluoro-4-ethynylbenzene 98%
1-Fluoro-4-ethynylbenzene
Vzorec: C₈H₅F
Mw: 120.13
Teplota varu: 55…56 °C (40 mmHg)
Teplota tavenia: 27…28 °C
Hustota: 1.048 g/cm³
Teplota vzplanutia: 29 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00168823
Číslo CAS: 766-98-3
OSN: 1325
ADR: 4.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5155 to 1.5185 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %