Tlačiť
1-Fluoro-2-ethynylbenzene 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (2-Fluorophenyl)ethyne, 1-Ethynyl-2-fluorobenzene, (2-Fluorophenyl)acetylene
380990010 380992500
ACRO380990010EA 78.22 EUR
ACRO380990010 ACRO380992500
1-Fluoro-2-ethynylbenzene 97%
1-Fluoro-2-ethynylbenzene
Vzorec: C₈H₅F
Teplota vzplanutia: 37 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00799540
Číslo CAS: 766-49-4
OSN: 1993
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5240 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %