Tlačiť
1-Bromo-4-ethynylbenzene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromophenylacetylene, 1-Ethynyl-4-bromobenzene, (4-Bromophenyl)acetylene, (4-Bromophenyl)ethyne
L19082.03 L19082.MD
L19082.03EA 102.14 EUR
L19082.03 L19082.MD
1-Bromo-4-ethynylbenzene ≥97%
1-Bromo-4-ethynylbenzene
Purity: 97% CAS No.: 766-96-1 Molecular Formula: C8H5Br Formula Weight: 181.04 Odour: Odourless Melting Point: 64-67° Boiling Point: 88-90°/16mm Beilstein Reference: 1209726 MDL No.: MFCD00168822
Vzorec: C₈H₅Br
Mw: 181.03
Teplota varu: 88…90 °C (16 mmHg)
Teplota tavenia: 64…67 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00168822
Číslo CAS: 766-96-1