Tlačiť
trans-Stilbene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: trans-1,2-Diphenylethylene, (E)-1,2-Diphenylethene, trans-1,2-Diphenylethene
M-Clarity™ quality level = MQ100
139939-100G 139939-25G
SIAL139939-100GEA 245.89 EUR
SIAL139939-100G SIAL139939-25G
trans-Stilbene, Sigma-Aldrich®
trans-Stilbene
Vzorec: C₁₄H₁₂
Teplota varu: 306 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 121…124 °C
Hustota: 0,9707 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064300
Číslo CAS: 103-30-0
EINECS: 203-098-5
Merck Index: 12,08972
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52acf17325a810eecda8f5a4d795a5b31a1f6434&vid=6d95185bf3c5a4ec46f2df78329eb0b669b2b255&prid=web&clid=SAPDAM