Tlačiť
cis-Stilbene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: cis-1,2-Diphenylethene, Isostilbene, cis-1,2-Diphenylethylene, (Z)-1,2-Diphenylethene
M-Clarity™ quality level = MQ100
S4808-10G S4808-1G S4808-5G
SIALS4808-10GEA 444.85 EUR
SIALS4808-10G SIALS4808-1G SIALS4808-5G
cis-Stilbene, Sigma-Aldrich®
cis-Stilbene
Vzorec: (C₆H₅)CHCH(C₆H₅)
Teplota varu: 307 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004788
Číslo CAS: 645-49-8
EINECS: 211-445-7
Merck Index: 12,08972