Tlačiť
1,1-Diphenylethylene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D206806-10G D206806-25G D206806-5G
SIALD206806-10GEA 79.02 EUR
SIALD206806-10G SIALD206806-25G SIALD206806-5G
1,1-Diphenylethylene, Sigma-Aldrich®
1,1-Diphenylethylene
Vzorec: (C₆H₅)₂CCH₂
Teplota varu: 270 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008583
Číslo CAS: 530-48-3
EINECS: 208-482-6
Merck Index: 13,03355
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef9e2a018fc6e0a147414e06d2cdd5b51e949db2&vid=23a75fa0969db1a09c065b9fced36b49bc2d26df&prid=web&clid=SAPDAM