Tlačiť
Resveratrol
Dodávateľ: Cayman Chemical
70675-100 70675-50 70675-500 70675-250
CAYM70675-100EA 73.81 EUR
CAYM70675-100 CAYM70675-50 CAYM70675-500 CAYM70675-250
Resveratrol
Resveratrol
Vzorec: C₁₄H₁₂O₃
Teplota tavenia: 260 °C
Hustota: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00133799
Číslo CAS: 501-36-0
Merck Index: 12,08326