trans-Chalcone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá:
trans-Benzylidenacetophenone, (E)-Chalcone, trans-Benzalacetophenone, (E)-1,3-Diphenylprop-2-en-1-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
136123-100G
136123-5G
SIAL136123-100GEA
74.21
EUR
SIAL136123-100G
SIAL136123-5G
trans-Chalcone, Sigma-Aldrich®
trans-Chalcone
Vzorec:
C₁₅H₁₂O Teplota varu: 347 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 55…57 °C |
Číslo MDL:
MFCD00003082 Číslo CAS: 614-47-1 EINECS: 210-383-8 Merck Index: 13,02028 |