2-Allylphenol 98
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A10755.22
A10755.36
A10755.22EA
51.27
EUR
A10755.22
A10755.36
2-Allylphenol 98
2-Allylphenol
Purity: 98+%
CAS No.: 1745-81-9
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.5450
Odour: Phenol-like
Melting Point: -6°
Boiling Point: 220-222°
Beilstein Reference: 742121
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00002250
Vzorec:
C₉H₁₀O Mw: 134.18 Teplota varu: 220…222 °C Teplota tavenia: –6 °C Hustota: 1.024 Teplota vzplanutia: 88 °C (190 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002250 Číslo CAS: 1745-81-9 EINECS: 217-119-0 OSN: 2922 ADR: 8 III |