Tlačiť
Eugenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 4-Allyl-2-methoxyphenol, 5-Allyl-2-hydroxyanisole
M-Clarity™ quality level = MQ200
E51791-100G E51791-500G E51791-5G
SIALE51791-100GEA 51.74 EUR
SIALE51791-100G SIALE51791-500G SIALE51791-5G
Eugenol, Sigma-Aldrich®
Eugenol
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Teplota varu: 255 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼–10 °C
Hustota: 1,0652 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008654
Číslo CAS: 97-53-0
EINECS: 202-589-1
Merck Index: 13,03931