Tlačiť
Eugenol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Allyl-2-methoxyphenol, 5-Allyl-2-hydroxyanisole
119110050 119111000 119115000 119110025
ACRO119110050EA 53.75 EUR
ACRO119110050 ACRO119111000 ACRO119115000 ACRO119110025
Eugenol 99%
Eugenol
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Teplota varu: 254 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 12…10 °C
Hustota: 1,06 g/cm³
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008654
Číslo CAS: 97-53-0
EINECS: 202-589-1
Merck Index: 13,03931
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (20°C) 1.064 to 1.070