Tlačiť
4-Allylanisole 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
102880250 102881000 102880050
ACRO102880250EA 77.02 EUR
ACRO102880250 ACRO102881000 ACRO102880050
4-Allylanisole 98%
4-Allylanisole
Vzorec: C₁₀H₁₂O
Teplota varu: 216 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 22,5 °C
Hustota: 0,96 g/cm³
Teplota vzplanutia: 81 °C
Číslo MDL: MFCD00008653
Číslo CAS: 140-67-0
EINECS: 205-427-8
Merck Index: 13,03740
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +20.5° to +21.5° (25°C, 589 nm) (c=10, H2O)
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤20 ppm