4-Vinylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
254738-1G
254738-5G
SIAL254738-1GEA
108.3
EUR
SIAL254738-1G
SIAL254738-5G
4-Vinylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Vinylbenzoic acid
Vzorec:
C₉H₈O₂ Teplota varu: 282 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 115 °C Hustota: 1,3 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00002569 Číslo CAS: 1075-49-6 EINECS: 214-053-4 |