Tlačiť
4-Vinylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
254738-1G 254738-5G
SIAL254738-1GEA 108.3 EUR
SIAL254738-1G SIAL254738-5G
4-Vinylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Vinylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₈O₂
Teplota varu: 282 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 115 °C
Hustota: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002569
Číslo CAS: 1075-49-6
EINECS: 214-053-4