Tlačiť
Benzensulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Benzene sulphochloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
108111-1KG 108111-25G
SIAL108111-1KGEA 110.71 EUR
SIAL108111-1KG SIAL108111-25G
Benzensulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Benzensulfonylchlorid
Vzorec: C₆H₅ClO₂S
Teplota varu: 251 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 15 °C
Hustota: 1,3842 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 119 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007426
Číslo CAS: 98-09-9
EINECS: 202-636-6
OSN: 2225
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01072