Tlačiť
Benzensulfonylchlorid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Benzene sulphochloride
148480010 148482500
ACRO148480010EA 165.26 EUR
ACRO148480010 ACRO148482500
Benzensulfonylchlorid 99%
Benzensulfonylchlorid
Vzorec: C₆H₅ClO₂S
Teplota varu: 251…252 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 14,5 °C
Hustota: 1,384 g/cm³
Teplota vzplanutia: 128 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007426
Číslo CAS: 98-09-9
EINECS: 202-636-6
OSN: 2225
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01072
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %