Tlačiť
Thioanisole, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Methyl phenyl sulphide, Phenyl methyl sulphide, (Methylthio)benzene
T28002-100G T28002-25G T28002-500G
SIALT28002-100GEA 70.2 EUR
SIALT28002-100G SIALT28002-25G SIALT28002-500G
Thioanisole, Sigma-Aldrich®
Thioanisole
Vzorec: C₇H₈S
Teplota varu: 188 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –15 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008559
Číslo CAS: 100-68-5
EINECS: 202-878-2
OSN: 1993
ADR: 3,III