Tlačiť
Thioanisole 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl phenyl sulphide, Phenyl methyl sulphide, (Methylthio)benzene
138670250 138671000 138675000 138670025
ACRO138670250EA 54.15 EUR
ACRO138670250 ACRO138671000 ACRO138675000 ACRO138670025
Thioanisole 99%
Thioanisole
Vzorec: C₇H₈S
Teplota varu: 188 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –15 °C
Hustota: 1,05 g/cm³
Teplota vzplanutia: 73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008559
Číslo CAS: 100-68-5
EINECS: 202-878-2
OSN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5850 to 1.5880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -8° to -12° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform)