Tlačiť
Pyrokatechol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: o-Dihydroxybenzene, Catechol, 1,2-Dihydroxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
C9510-100G C9510-1KG C9510-500G
SIALC9510-100GEA 74.21 EUR
SIALC9510-100G SIALC9510-1KG SIALC9510-500G
Pyrokatechol, Sigma-Aldrich®
Pyrokatechol
Vzorec: C₆H₆O₂
Teplota varu: 245 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 103…105 °C
Hustota: 1,0548 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 127 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002188
Číslo CAS: 120-80-9
EINECS: 204-427-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08089