Tlačiť
Pyrokatechol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: o-Dihydroxybenzene, Catechol, 1,2-Dihydroxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
135011-500G 135011-100G 135011-3KG 135011-5G
SIAL135011-500GEA 147.21 EUR
SIAL135011-500G SIAL135011-100G SIAL135011-3KG SIAL135011-5G
Pyrokatechol, Sigma-Aldrich®
Pyrokatechol
Vzorec: C₆H₆O₂
Teplota varu: 245 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 103…105 °C
Hustota: 1,0548 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 127 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002188
Číslo CAS: 120-80-9
EINECS: 204-427-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08089