Tlačiť
Pyrokatechol 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: o-Dihydroxybenzene, Catechol, 1,2-Dihydroxybenzene
158980050 158981000 158985000 158980025 158980100
ACRO158980050EA 52.55 EUR
ACRO158980050 ACRO158981000 ACRO158985000 ACRO158980025 ACRO158980100
Pyrokatechol 99+%
Pyrokatechol
Vzorec: C₆H₆O₂
Teplota varu: 245 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 103…106 °C
Hustota: 1,0548 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 131 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002188
Číslo CAS: 120-80-9
EINECS: 204-427-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08089
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to grey-brown Crystalline flakes (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 106 °C
GC ≥99.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)