Tlačiť
Anhydrid kyseliny benzoové 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
105500250 105505000 105500025 105501000
ACRO105500250EA 30.64 EUR
ACRO105500250 ACRO105505000 ACRO105500025 ACRO105501000
Anhydrid kyseliny benzoové 98%
Anhydrid kyseliny benzoové
Vzorec: C₁₄H₁₀O₃
Mw: 226.23
Teplota varu: 360
Teplota tavenia: 38…44 °C
Hustota: 1.19 g/cm³
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003073
Číslo CAS: 93-97-0
EINECS: 202-291-1
Merck Index: 13,01093
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 44 °C
HPLC ≥97.5 %