Tlačiť
Anhydrid kyseliny ftalové, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
125733-1KG 125733-2.5KG
SIAL125733-1KGEA 49.27 EUR
SIAL125733-1KG SIAL125733-2.5KG
Anhydrid kyseliny ftalové, Sigma-Aldrich®
Anhydrid kyseliny ftalové
Vzorec: C₈H₄O₃
Mw: 148.12
Teplota varu: 284
Teplota tavenia: 131
Hustota: 1.545 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 151
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005918
Číslo CAS: 85-44-9
EINECS: 201-607-5
OSN: 2214
ADR: 8 III
Merck Index: 13,07457