Tlačiť
Anhydrid kyseliny ftalové ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A14955.0B A14955.0I A14955.30
A14955.0BEA 45.73 EUR
A14955.0B A14955.0I A14955.30
Anhydrid kyseliny ftalové ≥99%
Anhydrid kyseliny ftalové
Purity: 99% CAS No.: 85-44-9 Molecular Formula: C8H4O3 Formula Weight: 148.12 Flash Point: 152°(305°F) Odour: Weak, characteristic Boiling Point: 295° subl. Beilstein Reference: 118515 Merck Reference: 14,7372 UN No.: 2214 MDL No.: MFCD00005918
Vzorec: C₈H₄O₃
Teplota varu: 295 °C (subl.)
Teplota tavenia: 130…134 °C
Hustota: 1,53
Teplota vzplanutia: 152 °C (305 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005918
Číslo CAS: 85-44-9
EINECS: 201-607-5
OSN: 2214
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7372