Tlačiť
Anhydrid kyseliny ftalové ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
423320020 423325000 423320050
ACRO423320020EA 172.64 EUR
ACRO423320020 ACRO423325000 ACRO423320050
Anhydrid kyseliny ftalové ACS
Anhydrid kyseliny ftalové
Vzorec: C₈H₄O₃
Mw: 148.12
Teplota varu: 284 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 129…132 °C
Teplota vzplanutia: 152 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005918
Číslo CAS: 85-44-9
EINECS: 201-607-5
OSN: 2214
ADR: 8 III
Merck Index: 13,07457
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 132 °C
Residue after ignition ≤0.01 %
Titration by coupling 99.0 to 100.2 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm