Tlačiť
Anhydrid kyseliny ftalové 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
154960010 154960025 154960100 154962500
ACRO154960010EA 47.67 EUR
ACRO154960010 ACRO154960025 ACRO154960100 ACRO154962500
Anhydrid kyseliny ftalové 99%
Anhydrid kyseliny ftalové
Vzorec: C₈H₄O₃
Mw: 148.12
Teplota varu: 284 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 129…132 °C
Teplota vzplanutia: 152 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005918
Číslo CAS: 85-44-9
EINECS: 201-607-5
OSN: 2214
ADR: 8 III
Merck Index: 13,07457
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 133 °C
Titration by coupling ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure