Tlačiť
1,3,5-Trimethoxybenzene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: O,O,O-1,3,5-Trimethylresorcinol
M-Clarity™ quality level = MQ200
138827-10G 138827-250G 138827-50G
SIAL138827-10GEA 38.67 EUR
SIAL138827-10G SIAL138827-250G SIAL138827-50G
1,3,5-Trimethoxybenzene, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Trimethoxybenzene
Vzorec: C₉H₁₂O₃
Teplota varu: 255 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 52…54 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008385
Číslo CAS: 621-23-8
EINECS: 210-673-4