Tlačiť
2,6-Dimethoxyphenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
D135550-100G D135550-25G
SIALD135550-100GEA 197.75 EUR
SIALD135550-100G SIALD135550-25G
2,6-Dimethoxyphenol, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethoxyphenol
Vzorec: C₈H₁₀O₃
Teplota varu: 261 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 52…56 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064434
Číslo CAS: 91-10-1
EINECS: 202-041-1