Tlačiť
Veratrol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
140155-500G 140155-1KG 140155-100G
SIAL140155-500GEA 158.04 EUR
SIAL140155-500G SIAL140155-1KG SIAL140155-100G
Veratrol, Sigma-Aldrich®
Veratrol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
Teplota varu: 207 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 19…21 °C
Hustota: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008357
Číslo CAS: 91-16-7
EINECS: 202-045-3
Merck Index: 12,10089