Tlačiť
4-Methoxythiophenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: p-Methoxythiophenol, 4-Mercaptoanisol, 1-Methoxy-4-mercaptobenzene, 4-Methoxybenzenethiol, 4-Methoxybenzene-1-thiol, 4-Methoxyphenyl mercaptan
M-Clarity™ quality level = MQ200
109525-25G 109525-5G
SIAL109525-25GEA 369.43 EUR
SIAL109525-25G SIAL109525-5G
4-Methoxythiophenol, Sigma-Aldrich®
4-Methoxythiophenol
Vzorec: C₇H₈OS
Teplota varu: 228 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 42 °C
Hustota: 1,1397 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00004849
Číslo CAS: 696-63-9
EINECS: 211-799-2
OSN: 2810
ADR: 6.1,III