4-Methoxythiophenol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
p-Methoxythiophenol, 4-Mercaptoanisol, 1-Methoxy-4-mercaptobenzene, 4-Methoxybenzenethiol, 4-Methoxybenzene-1-thiol, 4-Methoxyphenyl mercaptan
A16009.06
A16009.14
A16009.06EA
71.4
EUR
A16009.06
A16009.14
4-Methoxythiophenol ≥97%
4-Methoxythiophenol
Purity: 97%
CAS No.: 696-63-9
Molecular Formula: C7H8OS
Formula Weight: 140.21
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5831
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 100-103°/13mm
Beilstein Reference: 1446910
MDL No.: MFCD00004849
Vzorec:
C₇H₈OS Teplota varu: 100…103 °C (13 mmHg) Teplota tavenia: 42 °C Hustota: 1,140 Teplota vzplanutia: 96 °C (204 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004849 Číslo CAS: 696-63-9 EINECS: 211-799-2 OSN: 2810 ADR: 6.1,III |