Tlačiť
2-Methoxythiophenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Methoxybenzenethiol, o-Methoxythiophenol, 2-Mercaptoanisol, 2-Methoxyphenyl mercaptan, 2-Methoxybenzene-1-thiol, 1-Methoxy-2-mercaptobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ300
W415901-100G W415901-1KG W415901-25G W415901-500G W415901-SAMPLE
SIALW415901-100GEA 350.18 EUR
SIALW415901-100G SIALW415901-1KG SIALW415901-25G SIALW415901-500G SIALW415901-SAMPLE
2-Methoxythiophenol, Sigma-Aldrich®
2-Methoxythiophenol
Vzorec: C₇H₈OS
Teplota varu: 225 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,14 g/cm³ (30 °C)
Číslo MDL: MFCD00004834
Číslo CAS: 7217-59-6
EINECS: 230-605-7
OSN: 3334
ADR: 9,