Tlačiť
2-Methoxythiophenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Methoxybenzenethiol, o-Methoxythiophenol, 2-Mercaptoanisol, 2-Methoxyphenyl mercaptan, 2-Methoxybenzene-1-thiol, 1-Methoxy-2-mercaptobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
184055-10G 184055-2G
SIAL184055-10GEA 231.85 EUR
SIAL184055-10G SIAL184055-2G
2-Methoxythiophenol, Sigma-Aldrich®
2-Methoxythiophenol
Vzorec: C₇H₈OS
Teplota varu: 225 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,14 g/cm³ (30 °C)
Číslo MDL: MFCD00004834
Číslo CAS: 7217-59-6
EINECS: 230-605-7
OSN: 3334
ADR: 9,