Tlačiť
3-Methoxyphenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 1-Hydroxy-3-methoxybenzene, m-Methoxyphenol
M-Clarity™ quality level = MQ100
328456-100G 328456-25G
SIAL328456-100GEA 154.83 EUR
SIAL328456-100G SIAL328456-25G
3-Methoxyphenol, Sigma-Aldrich®
3-Methoxyphenol
Vzorec: C₇H₈O₂
Teplota varu: 244 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –2 °C
Hustota: 1,131 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 124 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002267
Číslo CAS: 150-19-6
EINECS: 205-754-6
OSN: 2810
ADR: 6.1,III