Tlačiť
Guajakol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 1-Hydroxy-2-methoxybenzene, 2-Hydroxyanisole, 2-Methoxyphenol
M-Clarity™ quality level = MQ100
W253200-10KG-K W253200-1KG-K W253200-5KG-K
SIALW253200-10KG-KEA 835.94 EUR
SIALW253200-10KG-K SIALW253200-1KG-K SIALW253200-5KG-K
Guajakol, Sigma-Aldrich®
Guajakol
Vzorec: C₇H₈O₂
Teplota varu: 205 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 28…32 °C
Hustota: 1,1534 g/cm³ (0 °C)
Teplota vzplanutia: 82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002185
Číslo CAS: 90-05-1
EINECS: 201-964-7
OSN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04568