Tlačiť
2-Fenoxyethanol 99,0-100,5 Ph. Eur.
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
Synonymá: ω-Hydroxyphenetole, β-Hydroxyphenetole, Phenyl cellosolve, Phenoxyethanol, Ethylene glycol monophenyl ether
26244.290EA 292.81 EUR
26244.290 26244.460 26244.550
2-Fenoxyethanol 99,0-100,5 Ph. Eur.
2-Fenoxyethanol
Vzorec: C₆H₅OCH₂CH₂OH
Mw: 138.17
Teplota varu: 245
Teplota tavenia: 12 °C
Hustota: 1.1094 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 121 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002857
Číslo CAS: 122-99-6
EINECS: 204-589-7
Merck Index: 12,07410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d27cc4d39b806528798164961c23a1285d41d6a9&vid=a46b721cc69101d0c50dc49d9687445b395a3766&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 99.0 - 100.5 %
Appearance C'less slightly visc.liq.
Identification (IR) Passes test
Relative density 1.105 - 1.11
Unspecified impurities (for each) Max. 0.10 %
Total impurities Max. 0.3 %
Reporting treshold Max. 0.05 %
Residual solvents Passes test
As (Arsenic) ≤ 1 ppm
Cd (Cadmium) ≤ 1 ppm
Co (Cobalt) ≤ 1 ppm
Hg (Mercury) ≤ 1 ppm
Ni (Nickel) ≤ 1 ppm
Pb (Lead) ≤ 1 ppm
V (Vanadium) ≤ 1 ppm
Conforms to Ph.Eur. Passes test