Tlačiť
Anizol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
296295-100ML 296295-1L 296295-2L
SIAL296295-100MLEA 141.4 EUR
SIAL296295-100ML SIAL296295-1L SIAL296295-2L
Anizol, Sigma-Aldrich®
Anizol
Vzorec: C₇H₈O
Mw: 108.14
Teplota varu: 154
Teplota tavenia: –37 °C
Hustota: 0.9961 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 44
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008354
Číslo CAS: 100-66-3
EINECS: 202-876-1
OSN: 2222
ADR: 3 III
Merck Index: 13,00672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d32206d4bb9dbd12360d11d39b31237d54a8dcf8&vid=286a07a5e34a1ec55ff6339785af95d9a4326825&prid=web&clid=SAPDAM