Allyl phenyl ether ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
L03359.14
L03359.22
L03359.14EA
75.81
EUR
L03359.14
L03359.22
Allyl phenyl ether ≥99%
Allyl phenyl ether
Purity: 99%
CAS No.: 1746-13-0
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.5210
Odour: Characteristic
Boiling Point: 191-192°
Beilstein Reference: 1905622
MDL No.: MFCD00008644
Vzorec:
H₂CCHCH₂OC₆H₅ Teplota varu: 191…192 °C Hustota: 0,979 Teplota vzplanutia: 62 °C (143 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008644 Číslo CAS: 1746-13-0 EINECS: 217-125-3 |