2,4-Dinitrobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2,4-Dinitrobenzene-1-sulphonyl chloride
B23035.06
B23035.14
B23035.22
B23035.06EA
73.7
EUR
B23035.06
B23035.14
B23035.22
2,4-Dinitrobenzenesulphonyl chloride ≥98%
2,4-Dinitrobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 1656-44-6
Molecular Formula: C6H3ClN2O6S
Formula Weight: 266.62
Melting Point: 100-104°
UN No.: 3096
MDL No.: MFCD00007431
Vzorec:
C₆H₃ClN₂O₆S Mw: 266.62 Teplota tavenia: 100…104 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007431 Číslo CAS: 1656-44-6 EINECS: 216-749-3 OSN: 3261 ADR: 8 II |