Tlačiť
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
415850250 415851000 415850050
ACRO415850250EA 83.03 EUR
ACRO415850250 ACRO415851000 ACRO415850050
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄ClNO₄S
Teplota varu: 143…144 °C (2hPa)
Teplota tavenia: 75…80 °C
Hustota: 1,69 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007445
Číslo CAS: 98-74-8
EINECS: 202-697-9
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 80 °C
GC ≥94 %