2-Nitrobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
B21522.14
B21522.22
B21522.14EA
50.14
EUR
B21522.14
B21522.22
2-Nitrobenzenesulphonyl chloride ≥97%
2-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 1694-92-4
Molecular Formula: C6H4ClNO4S
Formula Weight: 221.62
Melting Point: 64-69°
Beilstein Reference: 521155
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007430
Vzorec:
C₆H₄ClNO₄S Teplota tavenia: 64…69 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007430 Číslo CAS: 1694-92-4 EINECS: 216-907-1 OSN: 3261 ADR: 8,II |