Tlačiť
Difenylamin-4-sulfonát barnatý, pure indicator grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Diphenylamine-4-sulphonic acid barium salt, N-Phenylsulphanilic acid barium salt
401680050 401680100 401680500
ACRO401680050EA 72.5 EUR
ACRO401680050 ACRO401680100 ACRO401680500
Difenylamin-4-sulfonát barnatý, pure indicator grade
Difenylamin-4-sulfonát barnatý
Vzorec: C₂₄H₂₀BaN₂O₆S₂
Mw: 633.89
Teplota tavenia: 300
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007497
Číslo CAS: 6211-24-1
EINECS: 228-278-0
OSN: 1564
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c37e55aa4075d4ea7537fbef23f9195faa03f14&vid=5a934374d2d4e697c6ecd2cd9828f06692feca01&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C)
Sensitivity (as indicator) Passes test