Tlačiť
Difenylamin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
242586-100G 242586-500G 242586-5G
SIAL242586-100GEA 132.37 EUR
SIAL242586-100G SIAL242586-500G SIAL242586-5G
Difenylamin, Sigma-Aldrich®
Difenylamin
Vzorec: (C₆H₅)₂NH
Teplota varu: 302 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 53…54 °C
Hustota: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 153 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003014
Číslo CAS: 122-39-4
EINECS: 204-539-4
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03349
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23b05bdc0d251be7093ced24f3f9389bc8e8d3c5&vid=f543cfadbe22d37b18bd37917bb8b5672a6d2df4&prid=web&clid=SAPDAM