Difenylamin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
112763-100G
112763-1KG
SIAL112763-100GEA
77.02
EUR
SIAL112763-100G
SIAL112763-1KG
Difenylamin, Sigma-Aldrich®
Difenylamin
Vzorec:
(C₆H₅)₂NH Teplota varu: 302 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 53…54 °C Hustota: 1,165 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 153 °C (ot. pohárek) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003014 Číslo CAS: 122-39-4 EINECS: 204-539-4 OSN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,03349 |