Tlačiť
Difenylamin ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
36610.14 36610.22 36610.36
36610.14EA 50.94 EUR
36610.14 36610.22 36610.36
Difenylamin ACS
Difenylamin
CAS No.: 122-39-4 Molecular Formula: C12H11N Formula Weight: 169.23 Flash Point: 152°(305°F) Physical Form: Solid Density: 1.16 Appearance: White to off-white Melting Point: 52-55° Boiling Point: 302° Solubility: Soluble in benzene, ether, glacial acetic acid, CS2 Beilstein Reference: 508755 Merck Reference: 14,3317 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003014
Vzorec: (C₆H₅)₂NH
Teplota varu: 302 °C
Teplota tavenia: 52…55 °C
Hustota: 1,16
Teplota vzplanutia: 152 °C (305 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003014
Číslo CAS: 122-39-4
EINECS: 204-539-4
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,3317
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23b05bdc0d251be7093ced24f3f9389bc8e8d3c5&vid=f543cfadbe22d37b18bd37917bb8b5672a6d2df4&prid=web&clid=SAPDAM