Tlačiť
Difenylamin ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-Phenylaniline, N-Phenylbenzeneamine
423650050 423651000 423655000
ACRO423650050EA 68.1 EUR
ACRO423650050 ACRO423651000 ACRO423655000
Difenylamin ACS
Difenylamin
Vzorec: (C₆H₅)₂NH
Mw: 169.23
Teplota varu: 302
Teplota tavenia: 52…54 °C
Teplota vzplanutia: 152 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003014
Číslo CAS: 122-39-4
EINECS: 204-539-4
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,03349
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23b05bdc0d251be7093ced24f3f9389bc8e8d3c5&vid=f543cfadbe22d37b18bd37917bb8b5672a6d2df4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52.5 to 54.0 °C
Solubility (in alcohol) Passes test
Residue after ignition ≤0.03 %
Sensitivity (to nitrate) Passes test
Nitrate (NO3) Passes test