Tlačiť
Difenylamin 99%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-Phenylaniline, N-Phenylbenzeneamine
150740010 150740050 150740051 150741000
ACRO150740010EA 209.49 EUR
ACRO150740010 ACRO150740050 ACRO150740051 ACRO150741000
Difenylamin 99%, pure
Difenylamin
Vzorec: (C₆H₅)₂NH
Mw: 169.23
Teplota varu: 302 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 52…54 °C
Teplota vzplanutia: 152 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003014
Číslo CAS: 122-39-4
EINECS: 204-539-4
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,03349
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23b05bdc0d251be7093ced24f3f9389bc8e8d3c5&vid=f543cfadbe22d37b18bd37917bb8b5672a6d2df4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to beige Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 55 °C
GC ≥98.5 %
Free acid ≤1 %