Tlačiť
2-Nitro-p-phenylenediamine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B23477.22 B23477.14 B23477.36
B23477.22EA 92.26 EUR
B23477.22 B23477.14 B23477.36
2-Nitro-p-phenylenediamine 95%
2-Nitro-p-phenylenediamine
Purity: 95% CAS No.: 5307-14-2 Molecular Formula: C6H7N3O2 Formula Weight: 153.14 Melting Point: 134-137° MDL No.: MFCD00007903
Vzorec: C₆H₇N₃O₂
Teplota tavenia: 134…137 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007903
Číslo CAS: 5307-14-2
EINECS: 226-164-5