Tlačiť
4-Nitro-o-phenylenediamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 4-Nitro-1,2-phenylenediamine, 4-Nitrobenzene-1,2-diamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
108898-100G 108898-5G
SIAL108898-100GEA 144.4 EUR
SIAL108898-100G SIAL108898-5G
4-Nitro-o-phenylenediamine, Sigma-Aldrich®
4-Nitro-o-phenylenediamine
Vzorec: C₆H₇N₃O₂
Mw: 153.14
Teplota tavenia: 197…202 °C
Číslo MDL: MFCD00007724
Číslo CAS: 99-56-9
EINECS: 202-766-3
Merck Index: 12,06720