Tlačiť
4-Nitro-o-phenylenediamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
148841000 148845000
ACRO148841000EA 117.93 EUR
ACRO148841000 ACRO148845000
4-Nitro-o-phenylenediamine 98%
4-Nitro-o-phenylenediamine
Vzorec: C₆H₇N₃O₂
Teplota tavenia: 196…201 °C
Číslo MDL: MFCD00007724
Číslo CAS: 99-56-9
EINECS: 202-766-3
Merck Index: 12,06720
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %